Stampa…
Gentamicina solfato
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIG0124-10G BIG0124-100G BIG0124-25G
APOSBIG0124-10GEA 24.8 EUR
APOSBIG0124-10G APOSBIG0124-100G APOSBIG0124-25G
Gentamicina solfato
Gentamicin sulphate
An aminoglycoside antibiotic.
  • approx. 650 units/mg
  • Cell culture tested
Punto di fusione: 217…237 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00270181
CAS Number: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9