Glycitein
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Isoflavone derived from Soybean.
Formula:
C₁₆H₁₂O₅ Punto di ebollizione: 547,4 °C Punto di fusione: 330…340 °C Flash Pt: 210 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00016679 CAS Number: 40957-83-3 |