D(+)-Glucosio, anhydrous
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
Formula:
C₆H₁₂O₆ Peso molecolare: 180.16 g/mol Punto di fusione: 153…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148912 CAS Number: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |