Stampa…
L(-)-Xilosio
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(-)-Xylose
BIFS0118-10G BIFS0118-5G
APOSBIFS0118-10GEA 80 EUR
APOSBIFS0118-10G APOSBIFS0118-5G
L(-)-Xilosio
L(-)-Xilosio
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151096
CAS Number: 609-06-3
EINECS: 210-174-1