L(-)-Mannose
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
BIFS0112-1G
BIFS0112-5G
APOSBIFS0112-1GEA
168
EUR
APOSBIFS0112-1G
APOSBIFS0112-5G
L(-)-Mannose
L(-)-Mannose
Formula:
C₆H₁₂O₆ Peso molecolare: 180,16 g/mol Punto di fusione: 129…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00136021 CAS Number: 10030-80-5 |