Stampa…
L(-)-Glucosio 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIFS0106-1G BIFS0106-5G BIFS0106-10G
APOSBIFS0106-1GEA 66.7 EUR
APOSBIFS0106-1G APOSBIFS0106-5G APOSBIFS0106-10G
L(-)-Glucosio 98%
L(-)-Glucosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00148913
CAS Number: 921-60-8
EINECS: 213-068-3