Stampa…

L(-)-Galattosio 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2S,3R,4R,5S)-Pentahydroxyhexanal, L-Galactose

BIFS0105-250MG BIFS0105-100MG
APOSBIFS0105-250MGEA 205 EUR
APOSBIFS0105-250MG APOSBIFS0105-100MG
L(-)-Galattosio 99%
L(-)-Galattosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063833
CAS Number: 15572-79-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR