Stampa…
L(+)-Arabinosio 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pectinose, Pectin Sugar
BIFS0102-100G BIFS0102-1KG BIFS0102-250G
APOSBIFS0102-100GEA 65.4 EUR
APOSBIFS0102-100G APOSBIFS0102-1KG APOSBIFS0102-250G
L(+)-Arabinosio 98%
L(+)-Arabinosio
Formula: C₅H₁₀O₅
Punto di fusione: 160…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067709
CAS Number: 5328-37-0
EINECS: 201-767-6