D(-)Arabinosio 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
D-(-)-Arabinose, (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
BIFS0101-100G
BIFS0101-1KG
BIFS0101-500G
APOSBIFS0101-100GEA
43.7
EUR
APOSBIFS0101-100G
APOSBIFS0101-1KG
APOSBIFS0101-500G
D(-)Arabinosio 99%
D(-)Arabinosio
Formula:
C₅H₁₀O₅ Peso molecolare: 150,13 g/mol Punto di fusione: 153…155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00135608 CAS Number: 10323-20-3 EINECS: 233-708-5 |