Stampa…
AS-605240 free base ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Quinoxalin-6-ylmethylene)thiazolidine-2,4-dione
BIFK0058-10MG BIFK0058-5MG BIFK0058-50MG
APOSBIFK0058-10MGEA 109 EUR
APOSBIFK0058-10MG APOSBIFK0058-5MG APOSBIFK0058-50MG
AS-605240 free base ≥99%
AS-605240
Formula: C₁₂H₇N₃O₂S
Peso molecolare: 257,2679 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11114066
CAS Number: 648450-29-7