Stampa…
Isoliquiritigenin ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 2',4,4'-Trihydroxychalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one
BIFK0057-100MG BIFK0057-10MG BIFK0057-250MG
APOSBIFK0057-100MGEA 139 EUR
APOSBIFK0057-100MG APOSBIFK0057-10MG APOSBIFK0057-250MG
Isoliquiritigenin ≥99%
Isoliquiritigenin
Isoliquiritigenin is a licorice chalconoid, a type of natural phenol. It is a soluble guanylyl cyclase activator that possesses antitumor activity.
  • Protein
Formula: C₁₅H₁₂O₄
Peso molecolare: 256,26 g/mol
Punto di fusione: 207…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075907
CAS Number: 961-29-5