Stampa…
4-Hydroxyphenylretinamide ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIFK0053-100MG BIFK0053-10MG BIFK0053-50MG
APOSBIFK0053-100MGEA 232 EUR
APOSBIFK0053-100MG APOSBIFK0053-10MG APOSBIFK0053-50MG
4-Hydroxyphenylretinamide ≥99%
4-Hydroxyphenylretinamide
Formula: C₂₆H₃₃NO₂
Punto di fusione: 172 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00792674
CAS Number: 65646-68-6