PP1 free base ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(tert-Butyl)-3-(p-tolyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
BIFK0052-10MG
BIFK0052-5MG
BIFK0052-1MG
APOSBIFK0052-10MGEA
176
EUR
APOSBIFK0052-10MG
APOSBIFK0052-5MG
APOSBIFK0052-1MG
PP1 free base ≥99%
PP1
Formula:
C₁₆H₁₉N₅ Peso molecolare: 281,4 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD01076570 CAS Number: 172889-26-8 |