Stampa…
5-Aza-2'-deoxycytidine free base
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIFK0051-500MG BIFK0051-50MG BIFK0051-100MG
APOSBIFK0051-500MGEA 400 EUR
APOSBIFK0051-500MG APOSBIFK0051-50MG APOSBIFK0051-100MG
5-Aza-2'-deoxycytidine free base
5-Aza-2'-deoxycytidine
  • Purity >99%
Formula: C₈H₁₂N₄O₄
Punto di fusione: 193…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00043011
CAS Number: 2353-33-5