Stampa…
Vincristine sulphate
Fornitore: Apollo Scientific
BIFK0048-100MG BIFK0048-10MG BIFK0048-50MG
APOSBIFK0048-100MGEA 393 EUR
APOSBIFK0048-100MG APOSBIFK0048-10MG APOSBIFK0048-50MG
Vincristine sulphate
Vincristine sulphate
Vincristine is a mitotic inhibitor.
Formula: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Peso molecolare: 923.04 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00084729
CAS Number: 2068-78-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II