Stampa…
Vatalanib dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4-Chlorophenyl)-4-(pyridin-4-ylmethyl)phthalazin-1-amine dihydrochloride, Vatalanib 2HCl
BIFK0044-25MG BIFK0044-10MG
APOSBIFK0044-25MGEA 82.8 EUR
APOSBIFK0044-25MG APOSBIFK0044-10MG
Vatalanib dihydrochloride
Vatalanib dihydrochloride
Formula: C₂₀H₁₇Cl₃N₄
Punto di fusione: 284…286 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08458964
CAS Number: 212141-51-0