Stampa…
StemRegenin 1 free base ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-((2-Benzo[b]thiphen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)amino)ethyl)phenol hydrochloride, SR1, 4-(2-((2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)amino)ethyl)phenol
BIFK0042-10MG BIFK0042-50MG
APOSBIFK0042-10MGEA 72.7 EUR
APOSBIFK0042-10MG APOSBIFK0042-50MG
StemRegenin 1 free base ≥99%
StemRegenin 1
Formula: C₂₄H₂₃N₅OS
Peso molecolare: 429,542 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD16987861
CAS Number: 1227633-49-9