Stampa…
Selumetinib free base 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-((4-Bromo-2-chlorophenyl)amino)-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxamide, AZD6244
BIFK0041-100MG BIFK0041-50MG BIFK0041-500MG
APOSBIFK0041-100MGEA 125 EUR
APOSBIFK0041-100MG APOSBIFK0041-50MG APOSBIFK0041-500MG
Selumetinib free base 98%
Selumetinib
Formula: C₁₇H₁₅BrClFN₄O₃
Peso molecolare: 457,7 g/mol
Punto di fusione: 208…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11977472
CAS Number: 606143-52-6