Stampa…
PD-0173074 free base ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIFK0034-10MG BIFK0034-50MG
APOSBIFK0034-10MGEA 105 EUR
APOSBIFK0034-10MG APOSBIFK0034-50MG
PD-0173074 free base ≥99%
PD-0173074
Formula: C₂₈H₄₁N₇O₃
Punto di fusione: 79…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08705327
CAS Number: 219580-11-7