Stampa…
Neratinib free base ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIFK0031-10MG BIFK0031-5MG BIFK0031-50MG
APOSBIFK0031-10MGEA 57.2 EUR
APOSBIFK0031-10MG APOSBIFK0031-5MG APOSBIFK0031-50MG
Neratinib free base ≥99%
Neratinib
Formula: C₃₀H₂₉ClN₆O₃
Punto di fusione: 139…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09752958
CAS Number: 698387-09-6