Stampa…
Motesanib free base 99%
Fornitore: Apollo Scientific
BIFK0029-10MG BIFK0029-50MG BIFK0029-100MG
APOSBIFK0029-10MGEA 65.4 EUR
APOSBIFK0029-10MG APOSBIFK0029-50MG APOSBIFK0029-100MG
Motesanib free base 99%
Motesanib
Formula: C₂₂H₂₃N₅O
Punto di fusione: 140…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD10567689
CAS Number: 453562-69-1