Stampa…
Ruxolitinib free base ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-3-(4-(7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl)-3-cyclopentylpropanenitrile, INCB018424, Ruxolitinib
BIFK0027-10MG BIFK0027-25MG BIFK0027-5MG
APOSBIFK0027-10MGEA 87.3 EUR
APOSBIFK0027-10MG APOSBIFK0027-25MG APOSBIFK0027-5MG
Ruxolitinib free base ≥99%
Ruxolitinib
Formula: C₁₇H₁₈N₆
Peso molecolare: 306,4 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD12031592
CAS Number: 941678-49-5