Stampa…
Imatinib ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide
BIFK0025-10G BIFK0025-1G BIFK0025-5G
APOSBIFK0025-10GEA 248 EUR
APOSBIFK0025-10G APOSBIFK0025-1G APOSBIFK0025-5G
Imatinib ≥99%
Imatinib
Imatinib is the active ingredient in the drug sold under the trade name Gleevec® in USA or Glivec in Europe and Australia.
Formula: C₂₉H₃₁N₇O
Peso molecolare: 493,62 g/mol
Punto di fusione: 209…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD05662257
CAS Number: 152459-95-5