Stampa…
Gemcitabine free base ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
BIFK0023-100MG BIFK0023-50MG BIFK0023-250MG
APOSBIFK0023-100MGEA 72.7 EUR
APOSBIFK0023-100MG APOSBIFK0023-50MG APOSBIFK0023-250MG
Gemcitabine free base ≥99%
Gemcitabine
Formula: C₉H₁₁F₂N₃O₄
Peso molecolare: 263,2 g/mol
Punto di fusione: 203…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00869720
CAS Number: 95058-81-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III