Stampa…
Etoposide ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIFK0021-100MG BIFK0021-250MG
APOSBIFK0021-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIFK0021-100MG APOSBIFK0021-250MG
Etoposide ≥99%
Etoposide
Formula: C₂₉H₃₂O₁₃
Punto di fusione: 259…273 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00869325
CAS Number: 33419-42-0
EINECS: 251-509-1