Stampa…
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Erlotinib Hydrochloride
BIFK0020-1G BIFK0020-500MG BIFK0020-5G
APOSBIFK0020-1GEA 105 EUR
APOSBIFK0020-1G APOSBIFK0020-500MG APOSBIFK0020-5G
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Formula: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
Peso molecolare: 429,901 g/mol
Punto di fusione: 215…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD07781272
CAS Number: 183319-69-9