Erlotinib free base ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Erlotinib (as the hydrochloride salt) is the active ingredient in the drug product sold under the trade name Tarceva®.
Formula:
C₂₂H₂₃N₃O₄ Peso molecolare: 393.4357 g/mol Punto di fusione: 167…180 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD08063588 CAS Number: 183321-74-6 |