Stampa…
CHIR99021 free base ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIFK0014-10MG BIFK0014-5MG
APOSBIFK0014-10MGEA 306 EUR
APOSBIFK0014-10MG APOSBIFK0014-5MG
CHIR99021 free base ≥99%
CHIR99021
Formula: C₂₂H₁₈Cl₂N₈
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11846251
CAS Number: 252917-06-9