Stampa…
Cediranib free base ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
BIFK0013-10MG BIFK0013-5MG BIFK0013-1MG
APOSBIFK0013-10MGEA 154 EUR
APOSBIFK0013-10MG APOSBIFK0013-5MG APOSBIFK0013-1MG
Cediranib free base ≥99%
Cediranib
Formula: C₂₅H₂₇FN₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09954115
CAS Number: 288383-20-0