Stampa…
YM155 ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sepantronium Bromide, 1-(2-Methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(pyrazin-2-ylmethyl)-4,9-dihydro-1H-naphtho[2,3-d]imidazol-3-ium bromide
BIFK0009-5MG BIFK0009-10MG BIFK0009-50MG
APOSBIFK0009-5MGEA 72.7 EUR
APOSBIFK0009-5MG APOSBIFK0009-10MG APOSBIFK0009-50MG
YM155 ≥98%
YM155
Formula: C₂₀H₁₉BrN₄O₃
Peso molecolare: 443,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11983133
CAS Number: 781661-94-7