Stampa…
Vinorelbine tartrate
Fornitore: Apollo Scientific
BIFK0008-10MG BIFK0008-25MG BIFK0008-50MG BIFK0008-1G
APOSBIFK0008-10MGEA 109 EUR
APOSBIFK0008-10MG APOSBIFK0008-25MG APOSBIFK0008-50MG APOSBIFK0008-1G
Vinorelbine tartrate
Vinorelbine tartrate
Ditartrate Salt, >99%
Formula: C₅₃H₆₆N₄O₂₀
Punto di fusione: 167…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03613607
CAS Number: 125317-39-7