Stampa…
Vatalanib free base ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Chlorophenyl)-4-(pyridin-4-ylmethyl)phthalazin-1-amine
BIFK0006-5MG BIFK0006-10MG BIFK0006-25MG
APOSBIFK0006-5MGEA 72.7 EUR
APOSBIFK0006-5MG APOSBIFK0006-10MG APOSBIFK0006-25MG
Vatalanib free base ≥99%
Vatalanib
Formula: C₂₀H₁₅ClN₄
Peso molecolare: 346,8129 g/mol
Punto di fusione: 204…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08458963
CAS Number: 212141-54-3