Stampa…
Fusidate sodium
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIF6401-1G BIF6401-5G BIF6401-10G
APOSBIF6401-1GEA 161 EUR
APOSBIF6401-1G APOSBIF6401-5G APOSBIF6401-10G
Fusidate sodium
Fusidate sodium
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells.
Formula: C₃₁H₄₇NaO₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09054714
CAS Number: 751-94-0