Fluorescein diacetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Di-O-acetylfluorescein, 3,6-Diacetoxyfluoran, 3-Oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate
Formula:
C₂₄H₁₆O₇ Punto di fusione: 200…203 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00005062 CAS Number: 596-09-8 EINECS: 209-877-6 |