Stampa…
FITC (fluoresceina 5-isotiocianato, fluoresceina isotiocianato isomero I)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
BIF4014-1G BIF4014-100MG BIF4014-2.5G
APOSBIF4014-1GEA 364 EUR
APOSBIF4014-1G APOSBIF4014-100MG APOSBIF4014-2.5G
FITC (fluoresceina 5-isotiocianato, fluoresceina isotiocianato isomero I)
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Formula: C₂₁H₁₁NO₅S
Peso molecolare: 389,381 g/mol
Punto di fusione: >360 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005063
CAS Number: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0