Riboflavine-5'-phosphate sodium salt USP
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₇H₂₀N₄NaO₉P Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00065362 CAS Number: 130-40-5 EINECS: 204-988-6 |