Fast blue B salt zinc double salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₄H₁₂Cl₄N₄O₂Zn Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00075203 CAS Number: 14263-94-6 EINECS: 238-153-2 |