Stampa…
Fasudil hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIF105-1G BIF105-250MG
APOSBIF105-1GEA 154 EUR
APOSBIF105-1G APOSBIF105-250MG
Fasudil hydrochloride
Fasudil hydrochloride
Kinase Inhibitor.
Formula: C₁₄H₁₇N₃O₂S
Punto di fusione: 222 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00943198
CAS Number: 105628-07-7