Stampa…
Forskolin (da Coleus forskohlii)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIF1031-100MG BIF1031-25MG
APOSBIF1031-100MGEA 228 EUR
APOSBIF1031-100MG APOSBIF1031-25MG
Forskolin (da Coleus forskohlii)
Forskolin
An activator of adenylate cyclase.
Formula: C₂₂H₃₄O₇
Punto di fusione: 228…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00082317
CAS Number: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9