Stampa…
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIF1011-1G BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA 147 EUR
APOSBIF1011-1G APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Formula: C₃₁H₃₆N₂O₆
Peso molecolare: 532,6 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01862894
CAS Number: 333973-51-6