1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₅NaO₅S Punto di fusione: 289 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001700 CAS Number: 521-24-4 EINECS: 208-308-9 |