Stampa…
Fumonisin B1 (from Fusarium moniliforme)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIF1004-1MG BIF1004-5MG
APOSBIF1004-1MGEA 219 EUR
APOSBIF1004-1MG APOSBIF1004-5MG
Fumonisin B1 (from Fusarium moniliforme)
Fumonisin B1
Formula: C₃₄H₅₉NO₁₅
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00133349
CAS Number: 116355-83-0