Stampa…
Folic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIF0608-100G BIF0608-25G
APOSBIF0608-100GEA 102 EUR
APOSBIF0608-100G APOSBIF0608-25G
Folic acid ≥98%
Folic acid
Formula: C₁₉H₁₉N₇O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079305
CAS Number: 59-30-3
EINECS: 200-419-0