Stampa…
Enniatin A
Fornitore: Apollo Scientific
BIE9702-1MG BIE9702-100UG
APOSBIE9702-1MGEA 524 EUR
APOSBIE9702-1MG APOSBIE9702-100UG
Enniatin A
Enniatin A
Formula: C₃₆H₆₃N₃O₉
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2503-13-1
UN: 3462
ADR: 6.1,III