Enniatin B
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
BIE9700-1MG
BIE9700-5MG
APOSBIE9700-1MGEA
350
EUR
APOSBIE9700-1MG
APOSBIE9700-5MG
Enniatin B
Enniatin B
Formula:
C₃₃H₅₇N₃O₉ Punto di fusione: 172…176 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
CAS Number:
917-13-5 UN: 3462 ADR: 6.1,III |