Stampa…
(+/-)-Equol ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-7-ol, (R,S)-Equol, 4′,7-Dihydroxyisoflavane, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chroman, (±)-Equol, 4',7-Isoflavandiol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-7-ol
BIE531-1G BIE531-5G BIE531-25G
APOSBIE531-1GEA 53.9 EUR
APOSBIE531-1G APOSBIE531-5G APOSBIE531-25G
(+/-)-Equol ≥99%
(+/-)-Equol
Urinary metabolite of daidzein, produced by humans and horses.
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Peso molecolare: 242,27 g/mol
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016662
CAS Number: 94105-90-5