Stampa…
(-)-Epigallocatechin gallate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (-)-cis-3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1(2H)-benzopyran-3-yl Gallate, (2R,3R)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, EGCG
BIE4300-50G BIE4300-25G
APOSBIE4300-50GEA 205 EUR
APOSBIE4300-50G APOSBIE4300-25G
(-)-Epigallocatechin gallate
(-)-Epigallocatechin gallate
From green tea.
  • Purity >99% by HPLC/TLC
Formula: C₂₂H₁₈O₁₁
Peso molecolare: 458,38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075940
CAS Number: 989-51-5