Stampa…
Elacridar
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-[4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]phenyl]-9,10-dihydro-5-methoxy-9-oxo-4-acridinecarboxamide, N-(4-(2-(6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl)phenyl)-5-methoxy-9-oxo-9,10-dihydroacridine-4-carboxamide
BIE3025-25MG BIE3025-50MG BIE3025-10MG
APOSBIE3025-25MGEA 139 EUR
APOSBIE3025-25MG APOSBIE3025-50MG APOSBIE3025-10MG
Elacridar
Elacridar
Formula: C₃₄H₃₃N₃O₅
Peso molecolare: 563,654 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00912604
CAS Number: 143664-11-3