Stampa…
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIE1310-5G BIE1310-10G BIE1310-25G
APOSBIE1310-5GEA 109 EUR
APOSBIE1310-5G APOSBIE1310-10G APOSBIE1310-25G
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Formula: C₂₀H₃₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065716
CAS Number: 10417-94-4