Stampa…
N-(3-Dimetiaminopropil)-N'-etilcarbodiimidio idrocloruro
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIE1308-100G BIE1308-500G BIE1308-1KG
APOSBIE1308-100GEA 26.1 EUR
APOSBIE1308-100G APOSBIE1308-500G APOSBIE1308-1KG
N-(3-Dimetiaminopropil)-N'-etilcarbodiimidio idrocloruro
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
EDAC is a water soluble condensing reagent.
Formula: C₈H₁₇N₃·HCl
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012503
CAS Number: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2